Learn More
(S)-N-[[3-(3-Fluor-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl]thioacetamid, Mikromol™
Beschreibung
(S)-N-[[3-(3-Fluor-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl]thioacetamid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-N-{[3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl}thioacetamide |
| CAS | 216868-57-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (S)-N-{[3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl}thioacetamide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H20 F N3 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Linezolid Related Compound B (USP), Linezolid Related Compound B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H20FN3O3S/c1-11(24)18-9-13-10-20(16(21)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,24)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=S)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2 |
| IUPAC-Name | N-[[(5S)-3-(3-Fluor-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]ethanthioamid |
| Mehr anzeigen |