Learn More
(S)-N-(3-Chlor-4-fluorphenyl)-6-nitro-7-(tetrahydrofuran-3-yloxy)chinazolin-4-amin, TRC
Artikelnummer. 30352001
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352001 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352001 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3677201G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6-nitro-7-(tetrahydrofuran-3-yloxy)quinazolin-4-amine
CAS 314771-88-5
Summenformel C18 H14 Cl F N4 O4
Menge 1 g
Synonym Afatinib Impurity 47
InChI-Formel InChI=1S/C18H14ClFN4O4/c19-13-5-10(1-2-14(13)20)23-18-12-6-16(24(25)26)17(7-15(12)21-9-22-18)28-11-3-4-27-8-11/h1-2,5-7,9,11H,3-4,8H2,(H,21,22,23)
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2c(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)ncnc2cc1OC4CCOC4
IUPAC-Name N-(3-Chlor-4-fluorphenyl)-6-nitro-7-(oxolan-3-yloxy)chinazolin-4-amin
Molekulargewicht (g/mol) 404.78
Formelmasse 404.069