Learn More
(S)-N-Methylhydroxysuccinimide, TRC
Artikelnummer. 30477003
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477003 1 g 1 Gramm
30473320 100 mg 100 Milligramm
30473120 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30477003 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3128951G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104612-35-3
Summenformel C5 H7 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 129.11
Synonym (3S)-3-Hydroxy-1-methyl-2,5-pyrrolidinedione
IUPAC-Name (3S)-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine-2,5-dione
SMILES CN1C(=O)C[C@H](O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-Methylhydroxysuccinimide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H7NO3/c1-6-4(8)2-3(7)5(6)9/h3,7H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Formelmasse 129.0426
Reinheit (%) >95%