Learn More
(S)-(+)-Nipecotinsäure, 96 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4323140
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
59045-82-8
C6H11NO2
129.16
XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
s-piperidine-3-carboxylic acid, s-+-nipecotic acid, s-nipecotic acid, 3s-piperidine-3-carboxylic acid, +-nipecotic acid, s-+-3-piperidinecarboxylic acid, 3s-nipecotic acid, l +-nipecotic acid, s-hexahydronicotinic acid, +-hexahydronicotinic acid
6575389
CHEBI:222169
(3S)-Piperidin-3-carbonsäure
C1CC(CNC1)C(=O)O
59045-82-8
C6H11NO2
129.16
XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
s-piperidine-3-carboxylic acid, s-+-nipecotic acid, s-nipecotic acid, 3s-piperidine-3-carboxylic acid, +-nipecotic acid, s-+-3-piperidinecarboxylic acid, 3s-nipecotic acid, l +-nipecotic acid, s-hexahydronicotinic acid, +-hexahydronicotinic acid
6575389
CHEBI:222169
(3S)-Piperidin-3-carbonsäure
C1CC(CNC1)C(=O)O
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Nipecotic acid
Schmelzpunkt 247°C to 249°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 96%
Infrarotspektrum Authentic
Spezifische Drehung + 4.6
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 96%
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-Nipecotic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.