Learn More
(S)-(+)-O-Acetylmandelsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453068
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15453068 1 g 1 Gramm
15463068 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56567.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7322-88-5 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7322-88-5
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00064215,MFCD00662355,MFCD00004249
InChI-Schlüssel OBCUSTCTKLTMBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-2-acetoxy-2-phenylacetic acid, +-o-acetyl-l-mandelic acid, s-+-alpha-acetoxyphenylacetic acid, s-acetylmandelic acid, 2s-2-acetyloxy-2-phenylacetic acid, s-o-acetylmandelic acid, mandelic acid, acetate, l, unii-0n6kt18k98, l-+-o-acetylmandelic acid, s-+-o-acetyl-l-mandelic acid
PubChem CID 6923379
SMILES CC(=O)OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
Schmelzpunkt 97°C to 100°C
Menge 1 g
Beilstein 2694109
Optische Drehung +153° (c=2 in Acetone)
IUPAC-Name 2-(Acetyloxy)-2-phenylessigsäure
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 99%