Learn More
(S)-Oxybutynin Chloride, TRC
Artikelnummer. 30423875
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423875 100 mg 100 Milligramm
30417730 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423875 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO868515100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 230949-16-3
Summenformel C22 H31 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 393.95
Synonym Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(diethylamino)-2-butyn-1-yl ester, hydrochloride (1:1), (αS)- (ACI), Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(diethylamino)-2-butynyl ester, hydrochloride, (αS)- (9CI), (S)-Oxybutynin hydrochloride, Esoxybutynin chloride, 4-(Diethylamino)-2-butyn-1-yl (αS)-α-cyclohexyl-α-hydroxybenzeneacetate hydrochloride (1:1), 4-(Diethylamino)-2-butynyl (αS)-α-phenylcyclohexaneglycolate hydrochloride
IUPAC-Name 4-(diethylamino)but-2-ynyl (2S)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate;hydrochloride
SMILES Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)[C@](O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Oxybutynin Chloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H/t22-;/m1./s1
Formelmasse 393.2071