missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-Pindolol, Tocris Bioscience™

β3 partial agonist. More active enantiomer of pindolol (Cat. No. 0994)

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 106010

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13418413

  • 264.01 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

5-HT1A/1B?receptor antagonist, with roughly equal affinity for each subtype. A partial agonist at mouse and human β3-adrenoceptors. More active enantiomer of pindolol (Cat. No. 0994).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

26328-11-0
248.326
s--pindolol, s---pindolol, --pindolol, s-pindolol, s ?-pindolol, 2s-1-1h-indol-4-yloxy-3-isopropylamino propan-2-ol, 2s-1-1h-indol-4-yloxy-3-1-methylethyl amino propan-2-ol, 2s-1-1h-indol-4-yloxy-3-propan-2-yl amino propan-2-ol, 2s-1-1h-indol-4-yloxy-3-propan-2-ylamino propan-2-ol, s-1-1h-indol-4-yloxy-3-1-methylethyl amino-2-propanol
CHEBI:48281
CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=C1C=CN2)O
C14H20N2O2
JZQKKSLKJUAGIC-NSHDSACASA-N
688095
(2S)-1-(1H-indol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol

Spezifikation

(S)-(-)-Pindolol
26328-11-0
s--pindolol, s---pindolol, --pindolol, s-pindolol, s ?-pindolol, 2s-1-1h-indol-4-yloxy-3-isopropylamino propan-2-ol, 2s-1-1h-indol-4-yloxy-3-1-methylethyl amino propan-2-ol, 2s-1-1h-indol-4-yloxy-3-propan-2-yl amino propan-2-ol, 2s-1-1h-indol-4-yloxy-3-propan-2-ylamino propan-2-ol, s-1-1h-indol-4-yloxy-3-1-methylethyl amino-2-propanol
CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=C1C=CN2)O
248.326
CHEBI:48281
>99%
10mg
C14H20N2O2
JZQKKSLKJUAGIC-NSHDSACASA-N
(2S)-1-(1H-indol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
688095
248.32
Videos