missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-Rivastigmine, TRC

Artikelnummer. 30135474
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135474 1 g 1 Gramm
30012237 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135474 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR5409951G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 123441-03-2
Summenformel C14 H22 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 250.34
Synonym Rivastigmine, 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethyl(methyl)carbamate, Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester (9CI), Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (S)-, ENA 713 free base, Exelon, Prometax, Rivastach, S-Rivastigmine, SDZ 212-713, [3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamate
IUPAC-Name [3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamate
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Rivastigmine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m0/s1
Formelmasse 250.1681
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.