Learn More
(S,S)-[2-(4'-Isopropyloxazolin-2'yl)ferrocenyl]diphenylphosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258879
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
163169-29-7
C28H28FeNOP
481.36
MFCD15144869
FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
(S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
[Fe].c1cccc1.CC(C)[C@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
163169-29-7
C28H28FeNOP
481.36
MFCD15144869
FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
(S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
[Fe].c1cccc1.CC(C)[C@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S,S)-[2-(4′-Isopropyloxazolin-2′yl)ferrocenyl]diphenylphosphine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 162.0°C to 165.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Formelmasse 481.35
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets