missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S,S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, TRC

Artikelnummer. 30363261
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363261 100 mg 100 Milligramm
30355842 10 g 10 Gramm
30359424 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30363261 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD416871100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 151213-40-0
Summenformel C7 H14 N2
Molekulargewicht (g/mol) 126.2
Synonym 1H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, octahydro-, (4aS,7aS)-, 1H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, octahydro-, (4aS-cis)-, (1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, (1S,6S)-cis-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, (4AS,7aS)-Octahydro-1H-pyrrole[3,4-b]pyridine, (S,S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
IUPAC-Name (4aS,7aS)-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
SMILES C1CN[C@@H]2CNC[C@@H]2C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S,S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2/c1-2-6-4-8-5-7(6)9-3-1/h6-9H,1-5H2/t6-,7+/m0/s1
Formelmasse 126.1157
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.