Learn More
(S,S)-Hydroxy Bupropion, TRC
Artikelnummer. 30401799
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401799 1 mg
30394507 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401799 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8306701MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 192374-14-4
Summenformel C13 H18 Cl N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 292.2
Synonym (2S,3S)-2-(3-Chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol, Radafaxine
IUPAC-Name (2S,3S)-2-(3-chlorophenyl)-3,5,5-trimethylmorpholin-2-ol;hydrochloride
SMILES Cl.C[C@@H]1NC(C)(C)CO[C@@]1(O)c2cccc(Cl)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S,S)-hydroxy Bupropion
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10;/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3;1H/t9-,13+;/m0./s1
Formelmasse 291.0793