Learn More
(S)-(-)-sec-Phenethylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712261 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10712261 1 g Glasflasche 1 Gramm
10501164 5 g Glasflasche 5 Gramm
10289723 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712261 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 217790010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1445-91-6 | C8H10O | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chirales Derivatisierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1445-91-6
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00064264
InChI-Schlüssel WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol
PubChem CID 443135
ChEBI CHEBI:16346
SMILES C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 9°C to 11°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 98°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(CH3)OH
Brechungsindex 1.5260 to 1.528
Menge 1 g
Beilstein 06, IV, 3029
Relative Dichte 1.01
Spezifischer Drehzustand −42.50 (20.00°C neat)
Spezifische Drehung -42.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol
IUPAC-Name (1S)-1-Phenylethanol
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.