Learn More
(S)-tert-Butylsulfinamid, 97+ %, (>98.0 % ee.), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598221
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
343338-28-3
C4H11NOS
121.2
MFCD05861480
CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
s---2-methyl-2-propanesulfinamide, s-2-methylpropane-2-sulfinamide, s-tert-butanesulfinamide, s---tert-butanesulfinamide, s---t-butylsulfinamide, s---tert-butylsulfinamide, s-2-methyl-2-propanesulfinamide, s-tert-butylsulfinamide, s---t-butylmethylsulfinamide, s-t-butyl sulfinamide
11355477
2-Methylpropan-2-Sulfinamid
CC(C)(C)S(=O)N
343338-28-3
C4H11NOS
121.2
MFCD05861480
CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
s---2-methyl-2-propanesulfinamide, s-2-methylpropane-2-sulfinamide, s-tert-butanesulfinamide, s---tert-butanesulfinamide, s---t-butylsulfinamide, s---tert-butylsulfinamide, s-2-methyl-2-propanesulfinamide, s-tert-butylsulfinamide, s---t-butylmethylsulfinamide, s-t-butyl sulfinamide
11355477
2-Methylpropan-2-Sulfinamid
CC(C)(C)S(=O)N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-tert-Butylsulfinamide
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 101°C
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss 98.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CSONH2
Menge 1 g
Merck Index 15, 3607
Formelmasse 121.2
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Kristallpulver