Learn More
s-Trioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | s-Trioxane |
Schmelzpunkt | 61.0°C to 62.0°C |
Farbe | Farblos bis Weiß |
Dichte | 1.1700g/mL |
Siedepunkt | 114.0°C to 116.0°C |
Flammpunkt | 45°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 2 kg |