missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-Verapamilamid, TRC

Artikelnummer. 30456340
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456340 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30456340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV12495010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-Verapamilamide
CAS 204642-98-8
Summenformel C27 H36 N2 O5
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H36N2O5/c1-19(2)27(18-28,21-9-11-23(32-5)25(17-21)34-7)14-12-26(30)29(3)15-13-20-8-10-22(31-4)24(16-20)33-6/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3/t27-/m0/s1
SMILES COc1ccc(CCN(C)C(=O)CC[C@](C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
IUPAC-Name (4S)-4-Cyano-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,5-dimethylhexanamid
Molekulargewicht (g/mol) 468.59
Formelmasse 468.2624
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.