Learn More
(S)-Vigabatrin, TRC
Artikelnummer. 30456475
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456475 25 mg -
30456761 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV25300025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74046-07-4
Summenformel C6 H11 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
Synonym S-Vigabatrin
IUPAC-Name (4S)-4-aminohex-5-enoic acid
SMILES N[C@@H](CCC(=O)O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Vigabatrin
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Formelmasse 129.079