Learn More
Epredia™ Lab Vision™ S100 A6 Ab-9 Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Epredia™ S100 A6 Ab-9, Rabbit Polyclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
147.00 € - 821.10 €
Spezifikation
Antigen | S100 A6 Ab-9 |
---|---|
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Rabbit |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12653157
|
Epredia™
RB-1805-A1 |
Concentrated | 500 μL |
560.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12673157
|
Epredia™
RB-1805-R7 |
Prediluted | 7 mL |
419.00 €
7 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12623157
|
Epredia™
RB-1805-A |
Concentrated | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12633157
|
Epredia™
RB-1805-A0 |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
S100 belongs to the family of calcium binding proteins such as calmodulin and troponin C. S100A is composed of an α and β chain whereas S100B is composed of two β chains. S100 protein is also expressed in the antigen presenting cells such as the Langerhans cells in skin and interdigitating reticulum cells in the paracortex of lymph nodes.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat, Cow, Horse, Cat and Dog. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified recombinant human S100 A6 monomer expressed in E. coli
Molecular Weight: 10-12kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
S100 A6 Ab-9 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Neuroscience | |
IgG |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Purified recombinant human S100 A6 monomer expressed in E. coli | |
Primary |