Learn More
Invitrogen™ Human S100A10, Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75716
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11559031
  • 864.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
S100A10 (human) Recombinant Protein, RP-75716, from Invitrogen.
This product contains purified recombinant human S100A10 protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P60903
Control, Western Blot
6281
100μg
N/A
RUO
S100A10
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
0.10 mg/mL
PBS with 50% glycerol and no preservative
Human S100A10
E. Coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human S100A10
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge