missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100A12 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA551762

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15719720

  • 528.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: KLEEHLEGIV NIFHQYSVRK GHFDTLSKGE LKQLLTKELA NTIKNIKDKA VIDEIFQGLD ANQDEQVDFQ EFISLVAIAL KAAHYHTHKE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 40%, Rat - 40%.

S100A12 Polyclonal antibody specifically detects S100A12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

S100A12
Polyclonal
Unconjugated
S100A12
CAAF1; CAGC; Calcitermin; calcium-binding protein in amniotic fluid 1; calgranulin C; calgranulin-C; CGRP; EN RAGE; ENRAGE; EN-RAGE; Extracellular newly identified RAGE-binding protein; migration inhibitory factor-related protein 6; MRP6; MRP-6; Neutrophil S100 protein; p6; Protein S100 A12; protein S100-A12; S100 calcium binding protein A12; S100 calcium-binding protein A12; S100 calcium-binding protein A12 (calgranulin C); S100A12
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6283
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P80511
S100A12
Recombinant protein corresponding to Human S100A12
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only