Learn More
S100A14 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550783
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15614715
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total S100A14 protein.
S100A14 Polyclonal antibody specifically detects S100A14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
S100A14
Polyclonal
Unconjugated
S100a14
1110013O05Rik; BCMP84; breast cancer membrane protein 84; Gm1020; Protein S100-A14; S100 calcium binding protein A14; S100 calcium binding protein A15; S100 calcium-binding protein A14; S100A14; S100a15; S114
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57402
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1.6 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q9HCY8
S100a14
Full length fusion protein of Human S100A14