Learn More
S100A2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA564022
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15721792
  • 534.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: EMKELLHKEL PSFVGEKVDE EGLKKLMGSL DENSDQQVD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 64%, Rat - 56%.
S100A2 Polyclonal antibody specifically detects S100A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
S100A2
Polyclonal
Unconjugated
S100A2
CAN19; EG628324; predicted gene, EG628324; Protein S100-A2; Protein S-100L; S100 calcium binding protein A2; S100 calcium-binding protein A2; S100a2; S100L
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6273
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P29034
S100A2
Recombinant protein corresponding to Human S100A2