missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100A4 Antibody (CL0240) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30301567 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30301567 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30301567 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP252892AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

S100A4 Monoclonal antibody specifically detects S100A4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen S100A4
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0240
Konjugat Alexa Fluor 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 18A2, Calvasculin, CAPLS100 calcium binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, fibroblast-specific protein-1,42A, FSP1, leukemia multidrug resistance associated protein, malignant transformation suppression 1, Metastasin, MTS1, murine placental homolog), P9KA, PEL98, Placental calcium-binding protein, Protein Mts1, protein S100-A4, S100 calcium binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, murine placental homolog)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P26447, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6275
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.