Learn More
S100A5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550099
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15604035
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total S100A5 protein.
S100A5 Polyclonal antibody specifically detects S100A5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
S100A5
Polyclonal
Unconjugated
S100A5
Protein S100-A5; Protein S-100D; S100 calcium binding protein A5; S100 calcium-binding protein A4; S100 calcium-binding protein A5; S100a5; S100D; S100D9
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
20199, 295211, 6276
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P33763, P63083, P63084
S100A5
Synthesized peptide derived from internal of human S100A5.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat