Learn More
S100A7L2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563496
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15741272
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SDMDYLSNAL EKKDDNKDKK VNYSE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 36%, Rat - 41%.
S100A7L2 Polyclonal antibody specifically detects S100A7L2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
S100A7L2
Polyclonal
Unconjugated
S100A7L2
protein S100-A7-like 2; S100 calcium binding protein A7 like 2; S100 calcium binding protein A7-like 2; S100 calcium-binding protein A7-like 2; S100a7b; S100A7L2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
645922
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
Lot-Specific
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5SY68
S100A7L2
Recombinant protein corresponding to Human S100A7L2