missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100A8 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16815134 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16815134 20 μL 20 Mikroliter
16805134 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16815134 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 157921AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The S100A8 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human S100A8. This antibody recognizes human, mouse antigen. The S100A8 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen S100A8
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 267 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6279
Zielspezies Human, Mouse
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.