Learn More
S100PBP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA555555
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15783471
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SRVPSEQSSG TSLLPKDGAP FSWDSLDEDG LDDSLLELSE GEEDDGDVNY TEEEIDALLK EDDPSYEQSS GEDDGGHVEK GERGSQILLD TP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 60%, Rat - 62%.
S100PBP Polyclonal antibody specifically detects S100PBP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
S100PBP
Polyclonal
Unconjugated
S100PBP
4930429A08Rik; AI851343; hypothetical protein LOC539983; RGD1564943; S100P binding protein; S100P binding protein 1; S100P-binding protein; S100P-binding protein Riken; S100pbp; S100PBPR
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
64766
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96BU1
S100PBP
Recombinant protein corresponding to Human S100PBP