Learn More
SLC13A4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561773
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15749581
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: HNENLNGVPS ITNPIKTANQ HQGKKQHPSQ EKPQVLTPSP RKQKLNRKYR SHHDQMICKC LSLSI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 73%.
SLC13A4 Polyclonal antibody specifically detects SLC13A4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
SLC13A4
Polyclonal
Unconjugated
Slc13a4
9630060C05Rik; Na(+)/sulfate cotransporter SUT-1; NAS2; SLC13A4; sodium sulfate cotransporter-2; solute carrier family 13 (sodium/sulfate symporter), member 4; solute carrier family 13 (sodium/sulfate symporters), member 4; solute carrier family 13 (sodium/sulphate symporters), member 4; solute carrier family 13 member 4; sulphate transporter 1; SUT1; SUT-1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26266
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9UKG4
Slc13a4
Recombinant protein corresponding to Human S13A4