missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S1P1/EDG-1 Antibody (MM0045-21L9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18084446 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18084446 0.025 mg 25 Mikrogramm
18055885 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18084446 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB110935130.025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

S1P1/EDG-1 Monoclonal specifically detects S1P1/EDG-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen S1P1/EDG-1
Anwendungen CyTOF, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon MM0045-21L9
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:1000, Flow Cytometry 1:50-1:200, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50, CyTOF-ready
Zusammensetzung A 0.2 um filtered solution in PBS with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P21453
Gen-Alias CD363, CD363 antigen, CHEDG1, D1S3362, EDG-1, EDG1edg-1, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1, FLJ58121, S1P receptor 1, S1P receptor Edg-1, s1p1, S1P1ECGF1, sphingosine 1-phosphate receptor 1, sphingosine 1-phosphate receptor EDG1, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1, sphingosine-1-phosphate receptor 1
Gensymbole S1PR1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen human recombinant EDG-1 protein
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1901
Testspezifität This recognizes human EDG-1 in western blot.
Rekonstitution Reconstitute with 0.5 ml sterilized PBS to a final concentration of 0.2 mg/ml.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.