Learn More
METTLER TOLEDO™ S220 SevenCompact™ pH-/Ionen-Tischmessgerät
Präzise elektrochemische Messungen in Kombination mit Flexibilität, innovativem Design und Anwenderfreundlichkeit. Das Mettler Toledo™ S220 SevenCompact pH-/Ionen-Tischmessgerät misst ORP und die Ionenkonzentration in verschiedenen Einheiten und eignet sich für zahlreiche Anwendungen.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 30096985
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15573423
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Tischmessgerät für pH, Ionenkonzentration und Redox/ORP, das Ergebnisse in pH, mV und Rel mV anzeigen kann
  • Langlebig und einfach mit zwei Tasten zu bedienen: „Read“ und „Cal“
  • Schutzart IP54
  • Im Lieferumfang ist ein Elektrodenarm enthalten, der sich gerade nach oben und unten bewegen lässt und die Elektrode an der für Ihre Probe optimalen Stelle positioniert
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
  • Kompatibel mit ISM-Elektroden, die Kalibrierungsdaten erfassen und speichern, und die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
  • Die Ergebnisse können auf einem Drucker mit einem Zeit- und Datumsstempel ausgedruckt werden
  • Optionales Installations- und Qualifizierungspaket (IQ/OQ) über den METTLER TOLEDO Kundendienst erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
±0,2 mV
S213 Kit: Mikromessungen
TFT
0,001/0,01/0,1
S220 pH-Wert- und Ionenmessgerät, InLab Ultra-Micro-ISM-Elektrode, InLab 741-ISM-Elektrode, Multipin-BNC/RCA-Elektrodenkabel, Elektrodenhalter, 2 Pufferbeutel für pH-Wert 4,01, 7, 9,21 und 10,01, 2 Standardbeutel 1413 uS/cm, Leitfaden für die Messung des pH-Wertes, Schutzabdeckung, Testzertifikat
pH/Ionen-Messgerät
±0,1 °C
±0,002
Einkanal
-2 bis 20
MTC: -30 bis +130 °C; ATC: -5 bis +130 °C
SC S220-Micro
0,1/1mV
MTC: -86 bis +266 °F, ATC: -41 °F bis 266 °F