missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sabinene Hydrate, TRC

Artikelnummer. 30424422
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424422 1 g
30428260 100 mg
30426981 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30424422 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS8075851G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 546-79-2
Summenformel C10 H18 O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Synonym Bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, 4-Thujanol (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 5-Isopropyl-2-methylbicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, Sabinene hydrate, 4-Thujanol
IUPAC-Name 4-methyl-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hexan-4-ol
SMILES CC(C)C12CCC(C)(O)C1C2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Thujanol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3
Formelmasse 154.1358
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.