Learn More
Sabinene Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30428260
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30428260 100 mg
30424422 1 g
30426981 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428260 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS807585100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 546-79-2
Summenformel C10 H18 O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Synonym Bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, 4-Thujanol (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 5-Isopropyl-2-methylbicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, Sabinene hydrate, 4-Thujanol
IUPAC-Name 4-methyl-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hexan-4-ol
SMILES CC(C)C12CCC(C)(O)C1C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Thujanol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3
Formelmasse 154.1358