Learn More
Saccharin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510099
17.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
81-07-2
C7H5NO3S
183.18
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
5143
CHEBI:32111
1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-on
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
81-07-2
C7H5NO3S
183.18
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
5143
CHEBI:32111
1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-on
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Saccharin
Schmelzpunkt 226.0°C to 230.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% (105°C, 2 hrs) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 27,168
Merck Index 15,8445
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g/31mL alcohol - 1g/12mL acetone, 1g/50mL glycerol, soluble in amyl acetate and ethyl acetate, slightly soluble in chloroform and ether, soluble in dil. solution of ammonia
Formelmasse 183.18
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver