Learn More
Hirschmann™ Sicherheitskonusfilter für Labopette™
Zur Vermeidung einer Kreuzkontamination von flüssigen Proben oder Dämpfen beim Pipettieren radioaktiver, biogefährlicher oder korrosiver Proben.
Marke:  Hirschmann™ 9470013
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10012223
  • 70.55 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet den entscheidenden Vorteil beim Schutz von Pipetten und Proben vor Kontamination
  • Verlängert die Lebensdauer von Pipetten
  • Bietet ausgezeichneten Schutz für die internen Komponenten, wenn sie regelmäßig ausgetauscht werden
  • Kann als zusätzlicher Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten in das Innere der Pipette dienen
  • Zur Verwendung mit einer Reihe von Labopette™ Modellen
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitsfilter
Schutz gegen Kreuzkontamination
Labopette Modelle 9475406, 9475407, 9475503, 9475504, 9475505, 9475506, 9475602, 9475702