Learn More
Hirschmann™ Sicherheitskonusfilter für Labopette™
Zur Vermeidung einer Kreuzkontamination von flüssigen Proben oder Dämpfen beim Pipettieren radioaktiver, biogefährlicher oder korrosiver Proben.
Marke: Hirschmann™ 9470011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Bietet den entscheidenden Vorteil beim Schutz von Pipetten und Proben vor Kontamination
- Verlängert die Lebensdauer von Pipetten
- Bietet ausgezeichneten Schutz für die internen Komponenten, wenn sie regelmäßig ausgetauscht werden
- Kann als zusätzlicher Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten in das Innere der Pipette dienen
- Zur Verwendung mit einer Reihe von Labopette™ Modellen
Spezifikation
Sicherheitsfilter | |
Schutz gegen Kreuzkontamination | |
Labopette Modelle 9480104, 9480105, 9480106, 9475409, 9475508, 9475509, 9475510, 9480800 |