Learn More
Hirschmann™ Sicherheitskonusfilter für Labopette™
Zur Vermeidung einer Kreuzkontamination von flüssigen Proben oder Dämpfen beim Pipettieren radioaktiver, biogefährlicher oder korrosiver Proben.
70.20 € - 70.55 €
Spezifikation
Typ | Sicherheitsfilter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz gegen Kreuzkontamination |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10233151
|
Hirschmann™
9470010 |
Labopette Modelle9475404 ,9475405 ,9475511 ,9475512 , , 9475513 |
70.20 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10012223
|
Hirschmann™
9470013 |
Labopette Modelle 9475406, 9475407, 9475503, 9475504, 9475505, 9475506, 9475602, 9475702 |
70.55 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10052173
|
Hirschmann™
9470012 |
Labopette Modelle 9475408, 9475507, 9475604, 9475704 |
70.55 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10173913
|
Hirschmann™
9470011 |
Labopette Modelle 9480104, 9480105, 9480106, 9475409, 9475508, 9475509, 9475510, 9480800 |
70.55 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bietet den entscheidenden Vorteil beim Schutz von Pipetten und Proben vor Kontamination
- Verlängert die Lebensdauer von Pipetten
- Bietet ausgezeichneten Schutz für die internen Komponenten, wenn sie regelmäßig ausgetauscht werden
- Kann als zusätzlicher Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten in das Innere der Pipette dienen
- Zur Verwendung mit einer Reihe von Labopette™ Modellen
Spezifikation
Sicherheitsfilter | |
Schutz gegen Kreuzkontamination |