Learn More
Medicom™ Safetouch™ Connect Soft Latex Gloves
Artikelnummer. 17950902 Alle ansehen Medicom Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
17950902 Extragroß 1000 Stück
17910902 Extraklein 1000 Stück
17930902 Mittel 1000 Stück
17940902 Groß 1000 Stück
4 options
Latex is a natural material containing protein that may cause allergies. This product must be used on intact skin only. Do not reuse.
Artikelnummer. 17950902
Marke: Medicom™ 1130E
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Latex is a natural material containing protein that may cause allergies. This product must be used on intact skin only. Do not reuse.
Safetouch™ Connect Soft Latex Gloves are powder-free with textured fingertips and offer faster gloving due to their internal polymer coating, making them ideal for the medical and industrial sectors.
  • High elasticity and dexterity
  • Watertight and airtight
  • Category III
  • Ambidextrous
  • Recommended for medical and industrial applications
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 16604, ISO 10993, ISO 13485, ISO 9001
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EU Regulation 2017/745, EN 455-2, EN 455-4, EN 455-1, EN 455-3, EU regulation 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare, Industriell
Farbe Natural
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 3.15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 3.15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Latex Examination Gloves
Größe Extragroß
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 3.15 mil
Dicke (metrisch) 0.08 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,45 in.
Länge (metrisch) 240 mm