Learn More
Justrite™ SAEURE/BASE SCHRANK 900 L MANUELL MANUELL
Marke:  Justrite™ 8960021
Weitere Details : Netto-Gewicht : 166.92197kg
Artikelnummer. 11915436
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Manuell, 2 zus. Einlegeböden, nicht für Phenol, Salpetersäure/Schwefelsäure, Stahl, Doppelwand-Doppelentlüftungsschlitze, Erdungsverbindungen, auslaufsichere Schwellen, Nivellierfüße, blau 1,651 x864 x864 mm (B x H x T) 227 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen