Learn More
Justrite™ KANISTER/VERTEILER 9,5L 25 MM 25 MM
Marke:  Justrite™ 7225230Z
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11954457
  • 169.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Schlauch, SafeSqueeze Trigger für maximale Ausgießsteuerung, Stahl, Verteiler automatisch entlüftet für gleichmäßigen Fluss, gelber 9.5 l Accuflow