Description
- Hergestellt aus robustem HDPE, das sehr widerstandsfähig gegen fast alle Lösungsmittel ist, die häufig im Labor verwendet werden
- Kleinste Kanister haben ein Volumen von nur 5 l und sind ideal für den Einsatz auf Tischen oder in kleineren Lagerbereichen
- Größere Kanister sind mit Volumina von 10, 12, 20, 30 bis 60 l erhältlich und können unter Tischen oder in Sicherheitsschränken abgestellt werden
- Die Gewindetypen S55, S60/61, S65, S70/71, S90 und S95 werden häufig im Labor verwendet und sind ausnahmslos kompatibel mit dem SCAT SafetyWasteCaps Sortiment für die sichere Entsorgung flüchtiger gefährlicher Substanzen
- Sonderausführungen mit Schwimmern zur Füllstandsanzeige oder mit interner Fluorierung zum doppelten Schutz des Inhalts, sowohl für die Permeation von außen nach innen als auch für die Diffusion von innen nach außen
Das breite Sortiment an nicht elektrisch leitfähigen Kanistern umfasst eine Vielzahl von Ausführungen für den individuellen Einsatz im Labor zur Entsorgung von Lösungsmitteln in Kombination mit den SCAT SafetyWasteCaps für mehr Laborsicherheit.
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 15,8 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 60 L |
| Verschlussgröße | S70/71 |
| Farbe | Weiß (durchscheinend) |
| Beschreibung | Kanister 60 l, S70/71, PE-HD, UN-Y-Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 330 x 635 x 370 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 330 x 370 x 635 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für alle Zwecke geeignet und auch für SCAT geeignet™ Sicherheitssystem |
| Enthält | UN-Y-Zulassung |
| Material | HDPE |
| Show More |