Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
Die SCAT Safety Caps bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung. Entnehmen Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Behältern, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein.
Marke: SCAT 107607
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
- Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
- Stabile Konstruktion für höchste Sicherheit und einfache Handhabung
- Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
- Ansprechendes Design und klare Anordnung der Anschlüsse
- Verbessertes Design für einfachen Anschluss von Kapillaren in verschiedenen Farben
- Kostenloses Luftventil mit Wechselanzeige, das in jeder SafetyCap enthalten ist
Spezifikation
2 PFA-Anschlüsse mit 3,2 mm Außendurchmesser, 1 Luftventil | |
HPLC-Systeme | |
PTFE | |
Autoklavierbar |
NS29/32 | |
Sicherheitskappe II | |
Flaschen mit geschliffenem Hals 29/32 mm |