Learn More
Fisherbrand™ Sicherheitsbeschichtete, durchsichtige Boston-Rundhalsflaschen aus Glas mit schwarzen Phenolkappen
Catalog Number p-7144772
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Kapazität (metrisch):
240 ml
480 ml
1000 ml
Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.
  • Beschichtet mit Plastisol
  • Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
  • Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
  • Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit
  • Nicht autoklavierbar
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Höhe (metrisch) 136 mm
Produkttyp Sicherheitsbeschichtete Boston-Rundflasche
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 139 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 24-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng