Learn More
Fisherbrand™ Klare, runde Flaschen mit geraden Seitenwänden, Sicherheitsbeschichtung und weißen-Verschlusskappen aus Polypropylen mit PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 ml
480 ml
960 ml
Beschreibung
Diese geradwandigen Rundflaschen mit Sicherheitsbeschichtung reduzieren Bruchschäden und Laborunfälle. Wenn das Glas zerbricht, hält die Plastisolbeschichtung die Substanz solange zusammen, bis die Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
- Die Plastisolbeschichtung hält die Substanz solange zusammen, bis die zerbrochene Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
- Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
- Mit befestigter Kappe aus Polypropylen-PE-Schaum und Einlage aus PTFE
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml (32 oz.) |
Verschlussauskleidung | PTFE |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 89-400 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produkttyp | Geradwandige Rundflasche |
Kapazität (metrisch) | 960 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas mit Sicherheitsbeschichtung, Kunststoffbeschichtetes Glas |