Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glaskörbe mit breitem Hals und geraden Seiten, Sicherheitsbeschichtung, mit weißen Polypropylenverschlüssen
Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.04750kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184467
  • 163.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab
04-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beschichtet mit Plastisol
  • Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
  • Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
  • Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit
  • Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Clear
Zellstoff/Vinyl
89 bis 400 mm
145 mm
Rund
Durchsichtig
57 mm
Cap
Glas (Typ 3)
Straight Sided Jar
76 mm
Ja
Polypropylen
Kappe
Weite
480 ml
67 mm
Solvent, Chemical or Sample Storage with Plastisol Coating for Safety are Easier to Grip and Harder to Break
148 mm
12
Weiß
89-400