Learn More
BTX™ Safety Dome for Electroporation Cuvettes
Ensure safe delivery of HV electrical pulses to cuvettes and chambers with the Safety Dome for Electroporation Cuvettes.
Marke: BTX™ 452021
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.51000kg
Beschreibung
- Die Schutzhaube wird direkt in den Generator gesteckt
- Fasst zwei Küvetten
- Sicherheitsschwenkschild sichert die Küvetten im Halter
Spezifikation
Elektroporation | |
BTX Electroporation | |
0 bis 3000 V DC, 0 bis 250 V AC | |
CE Marking, ETL Marking (UL, CSA), EU RoHS, WEEE | |
41 bis 104 °F | |
5°bis 40 °C | |
2,3 lb. | |
Non-sterile | |
Gemini SC Steckverbinder mit Sicherheitsverriegelung |
Gemini X2 | |
Sicherheitsständer | |
Safety Dome for the Gemini X2 | |
Nur Sicherheitshaube | |
10 μs bis 10 s | |
1 Ea. | |
1 kg | |
-10°bis +70 °C | |
Exponential Decay Wave, Square Wave |