Learn More
Deutsch Neumann™ Sicherheitsgasleitung
Artikelnummer. 10119510
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1250 Millimeter
1500 Millimeter
500 Millimeter
600 Millimeter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10119510 600 mm 600 Millimeter
10077760 500 mm 500 Millimeter
10684271 750 mm 1 Stück
10383281 1000 mm 1250 Millimeter
10129700 1250 mm 1500 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10119510 Lieferant Deutsch Neumann™ Lieferanten-Nr. 3608060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet einen sicheren und einfachen Anschluss an Gasbrenner. Deutsch Neumann™ Sicherheitsgasschläuche bestehen auf beiden Seiten aus einem Gummischlauch, einer Metallspirale mit Gewinde und Endbuchsen.
  • Arbeitsdruck von 100 mbar
  • Für Gasbrenner nach DIN 30 665
  • Für alle Gase, die dem DVGW Arbeitscode G260 entsprechen
Spezifikation
Produkttyp Gasleitung
Zur Verwendung mit (Geräte) Gasbrenner nach DIN 30 665 für alle Gase
Länge (metrisch) 600 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Alle Gase entsprechen der DVGW Arbeitsvorschrift G 260