Learn More
Deutsch Neumann™ Sicherheitsgasschläuche
Bietet einen sicheren und einfachen Anschluss an Gasbrenner. Deutsch Neumann™ Sicherheitsgasschläuche bestehen auf beiden Seiten aus einem Gummischlauch, einer Metallspirale mit Gewinde und Endbuchsen.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3608050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10077760
  • 31.70 € / 500 Millimeter
Verfügbar ab: 18-10-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Arbeitsdruck von 100 mbar
  • Für Gasbrenner nach DIN 30 665
  • Für alle Gase, die dem DVGW Arbeitscode G260 entsprechen
Spezifikation
Spezifikation
Gasbrenner nach DIN 30 665 für alle Gase
Sicherheitsgasschlauch
Alle Gase entsprechen der DVGW Arbeitsvorschrift G 260
500 mm