Learn More
Uvex™ skygu grau/orange PC farblos, uvex supravision .
Catalog Number 12990575
  • Der weiche Dichtungsrahmen schützt vor Flüssigkeitstropfen und Spritzern; große Staubpartikel für besseren Verschleißschutz - EN1661F34KN-konform
  • Uvex-Permanentbeschichtungstechnologie für die Gläser: Antifog-Beschichtung auf der Innenseite, kratzfest auf der Außenseite. Für mehr Haltbarkeit und Sicherheit
  • Kombiniert harte und weiche Materialien und sorgt so für weiche, effektive Abdichtung - einfach zu reinigen
  • Objektiv zur individuellen Passform neigbar
  • Gute Passform, kleine Abmessungen. Weniger störend, ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit
  • Rundum-Konstruktion sorgt für ein ungehindertes Sichtfeld
  • Jetzt mit Sehstärkeneinsatz erhältlich. So können Sie Brillengläser Ihrer eigenen Sehstärke einsetzen.
  • 100 % UV-Schutz
  • Klare Gläser – für die meisten Lichtumgebungen geeignet
  • Transparent/UV 2–1.2
  • Uvex Supravision HC-AF
  • Blau/Grau
  • EN 166 1F 34 KN