Learn More
BTX™ ECM™ 2001 Sicherheitsständer für Flatpack
Zur Verwendung mit BTX™ ECM™ 2001
Marke:  BTX™ 470208
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.96000kg
Artikelnummer. 15467380
  • 2740.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Küvettenmodul wird direkt an Generator angeschlossen
  • Fasst eine Küvette
  • Sicherheitsschwenkschild sichert die Küvette im Halter
Spezifikation
Spezifikation
Elektroporation
BTX Electroporation
Legacy ECM 2001 Safety Stand for Flatpack Chamber
Non-sterile
Digital User
Legacy ECM™ 2001
Sicherheitsständer
Nur Sicherheitsständer für Flatpack
4 mm-Bananenstecker-Kabel, 4 mm-F/F-Adapter
AC Sine Wave, DC Square Wave