Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap „LISA“, V3.0 elektronische Füllstandskontrollen-Erweiterung
Alle ansehen SCAT Europe ProdukteBeschreibung
LISA ist das erste modulare System für HPLC-Abfälle, das Arbeitssicherheit und Umweltschutz mit bewährter SCAT™ Technologie und maximaler Flexibilität bietet. Fügen Sie einfach Anschlüsse und Komponenten nach Bedarf hinzu, damit Sie jederzeit Lösungsmittel, Säuren und Laugen sicher sammeln können.
- Lösen Sie einfach den Blindstopfen der LISA, stecken Sie die Füllstandsregelung ein und schließen Sie das Kabel an die Signalbox an
- Zeigt permanent den Füllstand in Ihrem Entsorgungsbehälter an und gibt bei Erreichen des Füllstands einen Alarm aus, sobald er voll ist
- Erhältlich in elektrisch leitenden und nicht elektrisch leitenden Ausführungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SCAT™ Safety Waste Cap „LISA“, V3.0 |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-Systeme |
| Typ | Elektronische Steuerung |