Learn More
Thermo Scientific Chemicals Safranin O, 95 %
Catalog Number p-3776803
29.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
477-73-6
C20H19ClN4
350.85
MFCD00011759
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
2723800
3,7-Dimethyl-10-Phenylphenazin-10-ium-2,8-Diamin; Chlorid
[Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
477-73-6
C20H19ClN4
350.85
MFCD00011759
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
2723800
3,7-Dimethyl-10-Phenylphenazin-10-ium-2,8-Diamin; Chlorid
[Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Safranine O, C20H19CLN4, CAS-Nummer 477-73-6, 3, 7-Diamino-2, 8-Dimethyl-5-Phenylphenaziniumchlorid, Basisrot 2, C.I.50240, 100 g, 95 %, braun oder braun-rot bis grün, min. 94 %, 350,84, Pure, Warnung, GHS H-Satz:Verursacht schwere Augenreizungen.Verursacht Hautreizungen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Safranine O
Namenshinweis Pure
Farbstoffgehalt 94% min.
Prozentgehaltsbereich 95%
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 350.84
Verlust bei Trocknung 10% max.
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun oder braun-rot bis grün
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Safranine O
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.